Få mere at vide
Acetyl chloride, 1M soln. in dichloromethane
Artikelnummer. 15415367
Mængde:
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15415367
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H32616.AE
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 75-36-5 | C2H3ClO | 78.50 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 75-36-5
Molekylær formel C2H3ClO
Molekylvægt (g/mol) 78.50
MDL nummer MFCD00000719
InChI nøgle WETWJCDKMRHUPV-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethanoyl chloride, acetic chloride, acetylchloride, acetic acid chloride, ch3cocl, rcra waste number u006, acetic acid, chloride, unii-qd15rno45k, ccris 4568, hsdb 662
PubChem CID 6367
ChEBI CHEBI:37580
IUPAC navn acetyl chloride
SMIL CC(Cl)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acetyl chloride
Tæthed 1.294
Mængde 100 mL
FN nummer UN1593
Følsomhed Moisture sensitive
Formel vægt 78.5
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 1M soln. in dichloromethane