Få mere at vide
Acetylbromid, 98%
Artikelnummer. 10734651 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10734651 100 mL 100ml
10205970 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 10734651 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 159401000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
CAS: 506-96-7 | C2H3BrO | 122,95 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 506-96-7
Molekylær formel C2H3BrO
Molekylvægt (g/mol) 122.95
MDL nummer MFCD00000114
InChI nøgle FXXACINHVKSMDR-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethanoyl bromide, acetylbromide, acetic acid, bromide, ch3cobr, unii-o18v5xyo0g, hsdb 663, o18v5xyo0g, bromideacetyl, acbr, acetyl bromide
PubChem CID 10482
IUPAC navn acetylbromid
SMIL CC(=O)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acetyl bromide
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -96 °C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.6600g/mL
Kogepunkt 75 °C til 77 °C
Flammepunkt 75 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (Argentometri)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3COBr
Brydningsindeks 1,4485 til 1,4505
Mængde 100 mL
Beilstein 02, 174
Fieser 06,9; 13,208
Merck Index 15, 77
Specifik vægtfylde 1.66
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: reagerer. Andre opløseligheder: reagerer med alkohol og acetone, opløseligt i ether, kloroform og benzen
Formel vægt 122.95
Procent renhed 98%
Fysisk form Fuming Liquid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acetyl bromide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
Sikkerhedssætning
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.