Få mere at vide
Acetylbromid, 98%
Artikelnummer. 11484104
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11484104 500 g 500g
11344619 25 g 25g
11474104 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 11484104 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12485.36
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1574.65 DKK
    1416.65 DKK / 500g
    Spare 158.00 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
CAS: 506-96-7 | C2H3BrO | 122,949 g/mol
Acetylbromid bruges som et acetyleringsmiddel i syntesen af finkemikalier, landbrugskemikalier og lægemidler. Det bruges også som mellemprodukt til farvestoffer. Yderligere reagerer det med alkoholer og aminer for at producere acetatestere og acetamider. Ud over dette er det involveret i synteseprocessen af anti-HIV-midlet.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Acetylbromid anvendes som et acetyleringsmiddel i syntesen af finkemikalier, landbrugskemikalier og lægemidler. Det bruges også som mellemprodukt til farvestoffer. Yderligere reagerer det med alkoholer og aminer for at producere acetatestere og acetamider. Ud over dette er det involveret i synteseprocessen af anti-HIV-midlet.
Opløselighed
Blandbar med ether, chloroform, benzen og acetone.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler, stærke baser og alkoholer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 506-96-7
Molekylær formel C2H3BrO
Molekylvægt (g/mol) 122.949
MDL nummer MFCD00000114
InChI nøgle FXXACINHVKSMDR-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethanoyl bromide, acetylbromide, acetic acid, bromide, ch3cobr, unii-o18v5xyo0g, hsdb 663, o18v5xyo0g, bromideacetyl, acbr, acetyl bromide
PubChem CID 10482
IUPAC navn acetylbromid
SMIL CC(=O)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acetyl bromide
Smeltepunkt -96 °C
Tæthed 1.66
Kogepunkt 75 °C til 77 °C
Flammepunkt >75 °C (167 °F)
Analyseprocentområde ≥98%
Lugt Acrid
Lineær formel CH3COBr
Brydningsindeks 1.45
Mængde 500 g
FN nummer UN1716
Beilstein 1697546
Følsomhed Fugtfølsom
Merck Index 14,82
Opløselighedsinformation Blandet med ether, kloroform, benzen og acetone.
Formel vægt 122.95
Procent renhed ≥98%
Fysisk form Væske