Få mere at vide
Acetyl-beta-methylcholine chloride, 98%, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10071214 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10071214 25 g Glass bottle 25g
10031264 100 g Glass bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10071214 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 102610250
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Kemiske identifikatorer
CAS 62-51-1
Molekylær formel C8H18ClNO2
Molekylvægt (g/mol) 195.687
MDL nummer MFCD00011817
InChI nøgle JHPHVAVFUYTVCL-UHFFFAOYSA-M
Synonym methacholine chloride, acetyl-beta-methylcholine chloride, provocholine, mecholyl chloride, amechol, mecholine chloride, 1-propanaminium, 2-acetyloxy-n,n,n-trimethyl-, chloride, methacholinium chloride, 2-acetoxypropyl trimethylammonium chloride
PubChem CID 6114
ChEBI CHEBI:50142
IUPAC navn 2-acetyloxypropyl(trimethyl)azanium;chloride
SMIL CC(C[N+](C)(C)C)OC(=O)C.[Cl-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acetyl-β-methylcholine chloride
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glass bottle
Lineær formel CH3CO2CH(CH3)CH2N(CH3)3Cl
Mængde 25 g
Merck Index 15, 6012
Formel vægt 195.69