Få mere at vide
Alfa Aesar™ Acetyl beta-methylcholine bromide, 98%
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Acetyl beta-methylcholine bromide |
| Smeltepunkt | 147°C to 151°C |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 6098010 |
| Formel vægt | 240.15 |
| Procent renhed | 98% |