Få mere at vide
Alfa Aesar™ Acetyl beta-methylcholine bromide, 98%
Artikelnummer. 11347016
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11347016 5 g 5g
11357016 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11347016 Leverandør Alfa Aesar™ Leverandørnr. L06848.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 333-31-3
Molekylær formel C8H18BrNO2
Molekylvægt (g/mol) 240.14
MDL nummer MFCD00011816
InChI nøgle MMVPLEUBMWUYIB-UHFFFAOYNA-M
Synonym methacholine bromide, 2-acetoxy-n,n,n-trimethylpropan-1-aminium bromide, acetyl beta-methylcholine bromide, 1-propanaminium, 2-acetyloxy-n,n,n-trimethyl-, bromide, 1-propanaminium, 2-acetyloxy-n,n,n-trimethyl-, bromide 1:1, methacholini bromidum, methacholine bromide nf, c8h18no2.br, mecholyl bromide, methacholinebromide
PubChem CID 92754
IUPAC navn [2-(acetyloxy)propyl]trimethylazanium bromide
SMIL [Br-].CC(C[N+](C)(C)C)OC(C)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acetyl beta-methylcholine bromide
Smeltepunkt 147°C to 151°C
Mængde 5 g
Beilstein 6098010
Formel vægt 240.15
Procent renhed 98%