Få mere at vide
Acetyl(2-pyridinylmethyl)carbamsyre 2-methoxy-3-[[(octadecylamino)carbonyl]oxy] propylester, TRC
Artikelnummer. 30313501
Skift visning
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
30313501 5 mg
1 options
Artikelnummer. 30313501 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA1879655MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acetyl(2-pyridinylmethyl)carbamic Acid 2-Methoxy-3-(((octadecylamino)carbonyl)oxy)propyl Ester
CAS 100488-81-1
Molekylær formel C32H55N3O6
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C32H55N3O6/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-20-24-34-31(37)40-26-30(39-3)27-41-32(38)35(28(2)36)25-29-22-19-21-23-33-29/h19,21-23,30H,4-18,20,24-27H2,1-3H3,(H,34,37)
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCCCCNC(=O)OCC(COC(=O)N(Cc1ccccn1)C(=O)C)OC
IUPAC navn [2-methoxy-3-(oktadecylcarbamoyloxy)propyl] N-acetyl-N-(pyridin-2-ylmethyl)carbamat
Molekylvægt (g/mol) 577.8
Formel vægt 577.4091