missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Acetyl-13C2 Chloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Acetyl chloride-13C2 |
| CAS | 89186-79-8 |
| Molekylær formel | 13C2 H3 Cl O |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | Acetyl-13C2 chloride (9CI), Acetyl chloride-1,2-13C2, Acetyl Chloride-13C2 |
| InChI formel | InChI=1S/C2H3ClO/c1-2(3)4/h1H3/i1+1,2+1 |
| SMIL | [13CH3][13C](=O)Cl |
| IUPAC navn | acetyl chloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 80.483 |
| Formel vægt | 79.994 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?