Få mere at vide
Acetoxymethyl Vinyl Ketone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Acetoxymethyl Vinyl Ketone |
| CAS | 38982-28-4 |
| Molekylær formel | C6 H8 O3 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 3-Buten-2-one, 1-(acetyloxy)-, 3-Buten-2-one, 1-hydroxy-, acetate (6CI,7CI), 1-(Acetyloxy)-3-buten-2-one, 1-Acetoxy-3-buten-2-one, Acetic acid 2-oxobut-3-enyl ester, Acetoxymethyl vinyl ketone, Vinyl acetoxymethyl ketone |
| InChI formel | InChI=1S/C6H8O3/c1-3-6(8)4-9-5(2)7/h3H,1,4H2,2H3 |
| SMIL | CC(=O)OCC(=O)C=C |
| IUPAC navn | 2-oxobut-3-enyl acetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 128.13 |
| Formel vægt | 128.0473 |