Få mere at vide
Acetoxyacetyl chloride, 97%
Artikelnummer. 11485500
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11485500 5 g 5g
11495500 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11485500 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H25797.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13831-31-7 | C4H5ClO3 | 136.531 g/mol
Acetoxyacetylchlorid blev brugt til syntese af stabiliserede aksiale og ækvatoriale konformere af spiro-β -lactamer og glycolylhydroxamsyrer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Acetoxyacetylchlorid blev brugt til syntese af stabiliserede aksiale og ækvatoriale
konformere af spiro-β -lactamer og glycolylhydroxamsyrer.
Opløselighed Reagerer voldsomt
med vand.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares væk fra oxidationsmidler, baser, vand/fugt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13831-31-7
Molekylær formel C4H5ClO3
Molekylvægt (g/mol) 136.531
MDL nummer MFCD00011535
InChI nøgle HZDNNJABYXNPPV-UHFFFAOYSA-N
Synonym acetoxyacetyl chloride, 2-acetoxyacetyl chloride, unii-z4s19y2f8s, acetoxyacetylchloride, acetyl chloride, acetyloxy, acetoxyacetic acid chloride, chlorocarbonyl methyl acetate, acetoxy acetylchloride, acetyloxyacetyl chloride, pubchem20920
PubChem CID 26297
IUPAC navn (2-chlor-2-oxoethyl)acetat
SMIL CC(=O)OCC(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acetoxyacetyl chloride
Tæthed 1.27
Kogepunkt 55°C (12 mmHg)
Flammepunkt 71°C (160°F)
Lineær formel CH3CO2CH2COCl
Brydningsindeks 1.4271
Mængde 5 g
FN nummer UN3265
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation Reacts with water violently.
Formel vægt 136.53
Procent renhed 97%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acetoxyacetyl chloride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
  • EUH029-Udvikler giftig gas ved kontakt med vand.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P402+P404-Opbevares et tørt sted. Opbevares i en lukket beholder.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Chloro-2-oxoethylacetate