Få mere at vide
Acetoxyacetone, 97%
Beskrivelse
Acetoxyacetone er en byggesten i syntesen af forskellige farmaceutiske og organiske forbindelser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
organiske forbindelser.
Opløselighed Opløselig i diethylether
, ethylacetat og dichlormethan.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Acetoxyacetone |
| Tæthed | 1.075 |
| Kogepunkt | 174 °C til 176 °C |
| Flammepunkt | 71 °C (75° °C) |
| Brydningsindeks | 1.417 |
| Mængde | 50 mL |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i diethylether, ethylacetat og dichloromethan. |
| Formel vægt | 116.12 |
| Procent renhed | 97% |