Få mere at vide
Acetoxyacetone, 97%
Artikelnummer. 15414077
Skift visning
Mængde:
10 mL
50 mL
Pakningsstørrelse:
10ml
50ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15414077 10 mL 10ml
15424077 50 mL 50ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15414077 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H31346.AB
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    586.58 DKK
    527.65 DKK / 10ml
    Spare 58.93 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 592-20-1 | C5H8O3 | 116,116 g/mol
Acetoxyacetone er en byggesten i syntesen af forskellige farmaceutiske og organiske forbindelser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Acetoxyacetone er en byggesten i syntesen af forskellige farmaceutiske og
organiske forbindelser.
Opløselighed Opløselig i diethylether
, ethylacetat og dichlormethan.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 592-20-1
Molekylær formel C5H8O3
Molekylvægt (g/mol) 116.116
MDL nummer MFCD00042848
InChI nøgle DBERHVIZRVGDFO-UHFFFAOYSA-N
Synonym acetoxyacetone, acetonyl acetate, acetol acetate, 2-propanone, 1-acetyloxy, acetoxypropanone, o-acetylacetol, 1-acetoxyacetone, acetylmethyl acetate, acetoxy-2-propanone, 1-acetoxy-2-propanone
PubChem CID 11593
IUPAC navn 2-oxopropylacetat
SMIL CC(=O)COC(=O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acetoxyacetone
Tæthed 1.075
Kogepunkt 174°C to 176°C
Flammepunkt 71°C (160°F)
Brydningsindeks 1.417
Mængde 10 mL
Opløselighedsinformation Soluble in diethyl ether,ethyl acetate and dichloromethane.
Formel vægt 116.12
Procent renhed 97%