missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Acetoxy Ticagrelor Acetonide, TRC

Artikelnummer. 30312175
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30312175 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30312175 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA44531025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Acetoxy Ticagrelor Acetonide
CAS 1628340-74-8
Molekylær formel C28H34F2N6O5S
Mængde 25 mg
Synonym 2-(((3aR,4S,6R,6aS)-6-(7-(((1R,2S)-2-(3,4-Difluorophenyl)cyclopropyl)amino)-5-(propylthio)-3H-[1,2,3]triazolo[4,5-d]pyrimidin-3-yl)-2,2-dimethyltetrahydro-3aH-cyclopenta[d][1,3]dioxol-4-yl)oxy)ethyl Acetate
InChI formel InChI=1S/C28H34F2N6O5S/c1-5-10-42-27-32-25(31-19-12-16(19)15-6-7-17(29)18(30)11-15)22-26(33-27)36(35-34-22)20-13-21(39-9-8-38-14(2)37)24-23(20)40-28(3,4)41-24/h6-7,11,16,19-21,23-24H,5,8-10,12-13H2,1-4H3,(H,31,32,33)/t16-,19+,20+,21-,23-,24+/m0/s1
SMIL CCCSc1nc(N[C@@H]2C[C@H]2c3ccc(F)c(F)c3)c4nnn([C@@H]5C[C@H](OCCOC(=O)C)[C@H]6OC(C)(C)O[C@@H]56)c4n1
IUPAC navn 2-[[(3aR,4S,6R,6aS)-6-[7-[[(1R,2S)-2-(3,4-difluorophenyl)cyclopropyl]amino]-5-propylsulfanyltriazolo[4,5-d]pyrimidin-3-yl]-2,2-dimethyl-4,5,6,6a-tetrahydro-3aH-cyclopenta[d][1,3]dioxol-4-yl]oxy]ethyl acetate
Molekylvægt (g/mol) 604.67
Formel vægt 604.2279
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.