Få mere at vide
Acetovanillone-d3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Acetovanillone-d3 |
| CAS | 80404-23-5 |
| Molekylær formel | C9 D3 H7 O3 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | Ethanone, 1-[4-hydroxy-3-(methoxy-d3)phenyl]- (9CI, ACI), 1-[4-Hydroxy-3-(methoxy-d3)phenyl]ethanone (ACI), 4'-Hydroxy-3'-methoxy-d3-acetophenone, Acetovanillone-d3, Apocynin-d3, 1-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)ethanone-D3 (methoxy-D3) |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10O3/c1-6(10)7-3-4-8(11)9(5-7)12-2/h3-5,11H,1-2H3/i2D3 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])Oc1cc(ccc1O)C(=O)C |
| IUPAC navn | 1-[4-hydroxy-3-(trideuteriomethoxy)phenyl]ethanone |
| Molekylvægt (g/mol) | 169.192 |
| Formel vægt | 169.082 |