Beskrivelse
- Molekylvægt: 196,2 g/mol
- Renhed: >98%
- Form: Pudder
- CAS-nummer: 2478-38-8
- Nøgleegenskaber: Naturligt forekommende fenolforbindelse; inducer af Agrobacterium tumefaciens-virulensgener; anvendt i syntese af anticancermidler in vitro
- Opbevaring: Opbevar ved omgivelsestemperatur
Produktet er underlagt følgende: Abcam Begrænsningserklæring
Tekniske data
Tekniske data
| Buffer | 100% acetosyringon |
| Indhold og opbevaring | Opbevar ved stuetemperatur. |
| Format | Hætteglas |
| Form | Pulver |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Substrategenskaber | Kemisk substrat |
| Målmolekyle | Virulensgener (Agrobacterium tumefaciens) |
| Formulering | 100% acetosyringon |
| Mængde | 1 g |
| Til brug med (applikation) | Genkendelse af plantepatogener, Agrobacterium tumefaciens virulensgeninduktion, forskning i anticancermidler |