Få mere at vide
Acetosyringone, MedChemExpress
Artikelnummer. 16409346
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
16409346 100 mg
1 options
Artikelnummer. 16409346 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYW009884
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-11-2026
MedChemExpress Acetosyringone is a phenolic compound from wounded plant cells, enables virA gene which encodes a membrane-bound kinase to phosphorylate itself and activate the virG gene product, which stimulates the transcription of other vir genes and itself. Acetosyringone enhances efficient Dunaliella transformation of Agrobacterium strains.
Acetosyringone is a phenolic compound from wounded plant cells, enables virA gene which encodes a membrane-bound kinase to phosphorylate itself and activate the virG gene product, which stimulates the transcription of other vir genes and itself. Acetosyringone enhances efficient Dunaliella transformation of Agrobacterium strains.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acetosyringone
CAS 2478-38-8
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C10H12O4
Mængde 100 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (509.68 mM; Need ultrasonic)
SMIL COC1=CC(=CC(OC)=C1O)C(C)=O
Molekylvægt (g/mol) 196.2
Formel vægt 196.2
Procent renhed 99.51%
Grad Research
Fysisk form Solid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acetosyringone
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P271-Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P362+P364-Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Acetosyringone