missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Acetophos, TRC

Artikelnummer. 30328532
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30328532 250 mg
30324031 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30328532 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA257360250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Acetophos
CAS 2425-25-4
Molekylær formel C8 H17 O5 P S
Mængde 250 mg
Synonym Acetic acid, [(diethoxyphosphinyl)thio]-, ethyl ester (9CI), Acetic acid, mercapto-, ethyl ester, O,O-diethyl phosphorothioate (6CI), Acetic acid, mercapto-, ethyl ester, S-ester with O,O-diethyl phosphorothioate (7CI,8CI), Acetaphos, Acetophos, Acetoxon, O,O-Diethyl S-(carbethoxy)methyl phosphorothiolate, O,O-Diethyl S-ethoxycarbonylmethyl phosphorothioate, Phosphorothioic acid, O,O-diethyl ester, S-ester with ethyl mercaptoacetate
InChI formel InChI=1S/C8H17O5PS/c1-4-11-8(9)7-15-14(10,12-5-2)13-6-3/h4-7H2,1-3H3
SMIL CCOC(=O)CSP(=O)(OCC)OCC
IUPAC navn ethyl 2-diethoxyphosphorylsulfanylacetate
Molekylvægt (g/mol) 256.26
Formel vægt 256.0534
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.