Få mere at vide
Acetophenonoxim, 98%
Beskrivelse
Anvendes som en ligand i overgangsmetalkomplekskatalysatorkemi. Oxime fungerer som en antioxidant, radikalfjerner, der finder anvendelse i tekstil-, plast-, maling-, rengøringsmiddel- og gummiindustrien.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendes som en ligand i overgangsmetalkomplekskatalysatorkemi. Oxime fungerer som en antioxidant, radikalfjerner, der finder anvendelse i tekstil-, plast-, maling-, rengøringsmiddel- og gummiindustrien.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand. Opløselig i ethylalkohol næsten gennemsigtig.
Noter
Luft- og fugtfølsomme. Opbevares væk fra luft og vand/fugt. Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Acetophenone oxime |
| Smeltepunkt | 58 °C til 60 °C |
| Kogepunkt | 118 °C til 120 °C (20 mmHg) |
| Mængde | 250 g |
| Beilstein | 1562059 |
| Følsomhed | Luft- og fugtfølsomhed |
| Opløselighedsinformation | Let opløselig i vand. Opløselig i ethylalkohol næsten gennemsigtig. |
| Formel vægt | 135.16 |
| Procent renhed | 98% |