Få mere at vide
Acetophenonoxim, 98%
Artikelnummer. 11439393
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11439393 10 g 10g
11449393 50 g 50g
11459393 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11439393 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11804.09
 Begrænset vare
På lager
CAS: 613-91-2 | C8H9NO | 135,17 g/mol
Anvendes som en ligand i overgangsmetalkomplekskatalysatorkemi. Oxime fungerer som en antioxidant, radikalfjerner, der finder anvendelse i tekstil-, plast-, maling-, rengøringsmiddel- og gummiindustrien.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Anvendes som en ligand i overgangsmetalkomplekskatalysatorkemi. Oxime fungerer som en antioxidant, radikalfjerner, der finder anvendelse i tekstil-, plast-, maling-, rengøringsmiddel- og gummiindustrien.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand. Opløselig i ethylalkohol næsten gennemsigtig.
Noter
Luft- og fugtfølsomme. Opbevares væk fra luft og vand/fugt. Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 613-91-2
Molekylær formel C8H9NO
Molekylvægt (g/mol) 135.17
MDL nummer MFCD00013931 MFCD00013931
InChI nøgle JHNRZXQVBKRYKN-VQHVLOKHSA-N
Synonym acetophenone oxime, ethanone, 1-phenyl-, oxime, acetophenone, oxime, methyl phenyl ketone oxime, methyl phenyl ketoxime, 1-phenylethanone oxime, z-acetophenone oxime, n-1-phenylethylidene hydroxylamine, e-n-1-phenylethylidene hydroxylamine, ne-n-1-phenylethylidene hydroxylamine
PubChem CID 5464950
IUPAC navn (NE)-N-(1-phenylethyliden)hydroxylamin
SMIL C\C(=N/O)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acetophenone oxime
Smeltepunkt 58 °C til 60 °C
Kogepunkt 118 °C til 120 °C (20 mmHg)
Mængde 10 g
Beilstein 1562059
Følsomhed Luft- og fugtfølsomhed
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand. Opløselig i ethylalkohol næsten gennemsigtig.
Formel vægt 135.16
Procent renhed 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acetophenone oxime
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Acetophenone oxime