Få mere at vide
Acetophenon, Mikromol™
Beskrivelse
Acetophenon
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Acetophenone |
| CAS | 98-86-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | Acetophenone |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C8 H8 O |
| Certificeringer/compliance | ISO/IEC 17025 |
| Synonym | Acetophenone, Acetophenone (8CI), 1-Phenylethanone, 1-Feniletanone, 1-Phenyl-1-ethanone, Acetophenon, Acetylbenzene, Benzoylmethane, Hypnon, Hypnone, Methyl phenyl ketone, NSC 7635, NSC 98542, Phenyl methyl ketone |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8O/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,1H3 |
| SMIL | CC(=O)c1ccccc1 |
| IUPAC navn | 1-phenylethanon |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privacy Policy.
Spot an opportunity for improvement?