Få mere at vide
Acetophenone-d8, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Acetophenone-d8 |
| CAS | 19547-00-3 |
| Molekylær formel | C8 2H8 O |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1 S/C8H8O/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-6 H,1H3/i1D3,2 D,3 D,4 D,5 D,6 D |
| SMIL | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(C(=O)C([2 H])([2 H])[2 H])c([2 H])c1[2 H] |
| IUPAC navn | 2,2,2-trideuterio-1-(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)ethanone |
| Molekylvægt (g/mol) | 128.2 |
| Formel vægt | 128.1077 g/mol |
| Procent renhed | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |