Få mere at vide
Acetophenon azin, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15478819
Skift visning
Mængde:
5 g
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde unitSize
15478819 5 g 5g
1 options
Artikelnummer. 15478819 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L03924.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 729-43-1 | C16H16N2 | 236.318 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acetophenone azine
CAS 729-43-1
Smeltepunkt 120°C to 124°C
Molekylær formel C16H16N2
MDL nummer MFCD00015011
Mængde 5 g
Beilstein 1912471
Synonym acetophenone azine, 1-phenyl-n-z-1-phenylethylideneamino ethanimine
InChI nøgle MOKMQSIJAHPSQX-SIJTWYJSSA-N
SMIL CC(=NN=C(C)C1=CC=CC=C1)C2=CC=CC=C2
IUPAC navn (E)-1-phenyl-N-[(Z)-1-phenylethylidenamino]ethanimin
Molekylvægt (g/mol) 236.318
PubChem CID 5914692
Formel vægt 236.32
Procent renhed 97%