missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Acetophenone-13C8, TRC

Artikelnummer. 30311343
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30311343 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30311343 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA16401425MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Acetophenone-13C8
CAS 1173022-59-7
Molekylær formel 13C8H8O
Mængde 25 mg
Synonym 1-Phenylethanone-13C8, 1-Feniletanone-13C8, 1-(Phenyl)-1-ethanone-13C8, 1-(Phenyl)ethanone-13C8, Acetophenon-13C8, Acetylbenzene-13C8, Hypnon-13C8, Hypnone-13C8, Methyl (Phenyl) Ketone-13C8, NSC 7635-13C8, NSC 98542-13C8, (Phenyl) Methyl Ketone-13C8
InChI formel InChI=1S/C8H8O/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,1H3/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1
SMIL [13CH3][13C](=O)[13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13cH]1
IUPAC navn 1-((1,2,3,4,5,6-13C6)cyclohexatrienyl)(1,2-13C2)ethanone
Molekylvægt (g/mol) 128.09
Formel vægt 128.0844
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.