missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Acetophenone-13C, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Acetophenone-13C |
| CAS | 71777-36-1 |
| Molekylær formel | C713CH8O |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 1-Phenylethanone-13C, 1-Feniletanone-13C, 1-(Phenyl)-1-ethanone-13C, 1-(Phenyl)ethanone-13C, Acetophenon-13C, Acetylbenzene-13C, Hypnon-13C, Hypnone-13C, Methyl (Phenyl) Ketone-13C, NSC 7635-13C, NSC 98542-13C, (Phenyl) Methyl Ketone-13C |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8O/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,1H3/i1+1 |
| SMIL | O=C([13CH3])C1=CC=CC=C1 |
| IUPAC navn | 1-phenyl(213C)ethanone |
| Molekylvægt (g/mol) | 121.14 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?