Få mere at vide
Acetophenazine dimaleate, MedChemExpress
Artikelnummer. 16488706
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16488706 100 mg 100mg
1 options
Artikelnummer. 16488706 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB1262
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
MedChemExpress Acetophenazine dimaleate, a phenothiazine derivative, is an antipsychotic agent. Acetophenazine dimaleate primarily blocks dopamine D2 receptors in the brain. Acetophenazine dimaleate can be used for researching psychotic disorders such as schizophrenia and anxious depression.
Acetophenazine dimaleate, a phenothiazine derivative, is an antipsychotic agent. Acetophenazine dimaleate primarily blocks dopamine D2 receptors in the brain. Acetophenazine dimaleate can be used for researching psychotic disorders such as schizophrenia and anxious depression.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acetophenazine dimaleate
CAS 5714-00-1
Farve Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C31H37N3O10S
Mængde 100 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 125 mg/mL (194.19 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 8.33 mg/mL (12.94 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMIL CC(C(C=C1N2CCCN3CCN(CCO)CC3)=CC=C1SC4=C2C=CC=C4)=O.O=C(O)/C=C\C(O)=O.O=C(O)/C=C\C(O)=O
Molekylvægt (g/mol) 643.7
Formel vægt 643.7
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation