Få mere at vide
Acetonyltriphenylphosphoniumchlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11407696
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11407696 25 g 25g
11417696 100 g 100g
11427696 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11407696 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14691.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1235-21-8 | C21H20ClOP | 354.81 g/mol
Acetonyltriphenylphosphoniumchlorid bruges til at undersøge de antimykobakterielle aktiviteter af Me-alkenylquinoloner. Det bruges som en reaktant til syntese af umættede estere og ketoner indeholdende flere aromatiske og heteroaromatiske ringe ved brug af Suzuki-kobling - Wittig-olefinering.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Acetonyltriphenylphosphoniumchlorid bruges til at undersøge de antimykobakterielle aktiviteter af Me-alkenylquinoloner. Det bruges som en reaktant til syntese af umættede estere og ketoner indeholdende flere aromatiske og heteroaromatiske ringe ved brug af Suzuki-kobling - Wittig-olefinering.
Opløselighed Opløselig i varmt vand
.
Bemærkninger
Det er hygroskopisk. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1235-21-8
Molekylær formel C21H20ClOP
Molekylvægt (g/mol) 354.81
MDL nummer MFCD00011813
InChI nøgle XAMZZEBAJZJERT-UHFFFAOYSA-M
Synonym acetonyltriphenylphosphonium chloride, 2-oxopropyl triphenylphosphonium chloride, 2-oxopropyltriphenylphosphonium chloride, phosphonium, acetonyltriphenyl-, chloride, acetonyl triphenylphosphonium chloride, phosphonium, 2-oxopropyl triphenyl-, chloride, acetonyltriphenylphosphoniumchloride, 2-oxopropyl triphenylphosphanium chloride, 1-triphenylphosphino acetone, chloride, acmc-1c01z
PubChem CID 196994
IUPAC navn 2-oxopropyl(triphenyl)phosphanium;chlorid
SMIL [Cl-].CC(=O)C[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acetonyltriphenylphosphonium chloride
Smeltepunkt 244°C to 248°C
Mængde 25 g
Følsomhed Hygroscopic
Opløselighedsinformation Soluble in hot water.
Formel vægt 354.82
Procent renhed 99%