Få mere at vide
Acetonylacetone, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10050720 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 mL
100 mL
250 mL
1 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
100ml
250ml
5ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10050720 5 mL Glasflaske 5ml
10578090 100 mL Glasflaske 100ml
10407860 250 mL Glasflaske 250ml
11974811 1 L Glasflaske 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10050720 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 102400050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 110-13-4 | C6H10O2 | 114.14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 110-13-4
Molekylær formel C6H10O2
Molekylvægt (g/mol) 114.14
MDL nummer MFCD00008792
InChI nøgle OJVAMHKKJGICOG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-hexanedione, acetonylacetone, 1,2-diacetylethane, acetonyl acetone, diacetonyl, 2,5-diketohexane, 2,5-hexadione, acetone, acetonyl, 2,5-hexandione, alpha,beta-diacetylethane
PubChem CID 8035
ChEBI CHEBI:85014
IUPAC navn hexan-2,5-dion
SMIL CC(=O)CCC(=O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acetonylacetone
Navn note 97%
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -6.0°C
Farve Gul til Brun
Tæthed 0.9730g/mL
Kogepunkt 185.0°C to 193.0°C
Flammepunkt 78°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3COCH2CH2COCH3
Brydningsindeks 1.4250 to 1.4270
Mængde 5 mL
Beilstein 01,788
Merck Index 15,7
Specifik vægtfylde 0.973
Opløselighedsinformation Solubility in water: miscible. Other solubilities: miscible with alcohol, ether, ethanol and, diethyl ether, miscible in organic solvents
Viskositet 1.43 mPa.s (25°C)
Formel vægt 114.14
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acetonylacetone
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.