Beskrivelse
Acetonitril, C2H3N, CAS Number-75-05-8, cyanur de methyl, metancarbonitrile, cyanomethan, acetonitril, mecn, metan, cyano, methylcyanid, ethanenitril, methylkyanid, ethylnitril, 1L
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Acetonitrile |
| Smeltepunkt | -46 °C |
| Absorbans | ≤0,005 AU ved 235 nm, ≤0,005 AU ved 254 nm, ≤0,005 AU ved 280 nm, ≤0,01 AU ved 230 nm, ≤0,015 AU ved 220 nm, ≤0,015 AU ved 225 nm, ≤0,025 AU ved 215 nm, ≤0,03 AU ved 210 nm, ≤0,04 AU ved 205 nm, ≤0,05 AU ved 200 nm, ≤0,15 AU ved 195 nm, ≤1,00 AU ved 190 nm |
| CAS | 75-05-8 |
| Farve | Farveløs |
| Tæthed | 0.781 g/cm3 |
| Mængde | 1 L |
| Flammepunkt | −40 °C (-40 °F) |
| Emballage | Klar borosilikatglasflaske |
| Fysisk form | Væske |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Acetonitrile
- Fare
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Akut toksicitet Kategori 4
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H332-Farlig ved indånding.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H312-Farlig ved hudkontakt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.