Få mere at vide
Acetonitril, UHPLC-kvalitet, til gradientanalyse, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 11317080 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11317080 1 L 1 L
11373230 2.5 L 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11317080 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. A/0650/PB15
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1980.00 DKK
    1634.35 DKK / 1 L
    Spare 345.65 DKK
    17% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
UHPLC Grade Acetonitril til Gradient Analysis med lot-to-lot konsistens, der sikrer reproducerbare resultater.
  • Effektivitet: lot-to-lot-konsistens sikrer reproducerbare resultater
  • Lave surheds-/alkalinitetsniveauer undgår interaktioner med prøver
  • Topform: lav basisstøj ved 210 nm og 254 nm forbedrer topformen
  • Hastighed: filtreret til 0,1μ m, hvilket gør det muligt at udføre analyser hurtigere ved højere tryk med mindre risiko for pumpeblokering
  • Følsomhed: Interferensfri med enestående høj UV-transmission for forbedret opløsning og følsomhed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 75-05-8
Molekylær formel C2H3N
Molekylvægt (g/mol) 41.05
MDL nummer 1878
InChI nøgle WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitrile, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn
PubChem CID 6342
ChEBI CHEBI:38472
IUPAC navn acetonitrile
SMIL CC#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acetonitrile
Smeltepunkt -46 °C
Farve Farveløs
Mængde 1 L
Emballage Plastbelagt glasflaske
Fysisk form Væske
Damptryk 97 mbar ved 20 °C
Viskositet 0,36 cp ved 20 °C
Kogepunkt 81 °C
Formel vægt 41,05 g/mol
Grad UHPLC
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acetonitrile
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.