Få mere at vide
Acetonitril, til spormetalanalyse, Primar™ , Fisher Chemical
Product Code. 10000010 Shop All Fisher Chemical Products
Change view
Click to view available options
Mængde:
2.5 L
Unit Size:
2.5 L
Product Code. Mængde Unit Size
10000010 2.5 L 2.5 L
1 options
Product Code. 10000010 Supplier Fisher Chemical Supplier No. A/0624/17
Specifications
Smeltepunkt -46 °C
CAS 75-05-8
Farve Farveløs
Mængde 2.5 L
Emballage Ravfarvet glasflaske
Fysisk form Væske
Molekylær formel C2H3N
Damptryk 97 mbar ved 20 °C
MDL nummer 1878
Viskositet 0,36cp ved 20 °C
Kogepunkt 81 °C
InChI nøgle WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC#N
IUPAC navn acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 41.05
Formel vægt 41,05 g/mol
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Acetonitrile
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
Hazard Statement
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
Precautionary Statement
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.