Få mere at vide
Acetonitrile, Spectrophotometric Grade, 99.7+%
Beskrivelse
Acetonitril anvendes som et polært aprotisk opløsningsmiddel i organisk syntese og til oprensning af butadien. Det bruges i alle analytiske laboratorier som en vigtig komponent i mobil fase i højtydende væskekromatografi (HPLC) og i væskekromatografi - massespektrometri (LC-MS). Det bruges til udvinding af fedtsyrer, spinding af fibre og støbning og støbning af plastmaterialer. Vandige tofasesystemer baseret på acetonitril og kulhydrater spiller en vigtig karakter i ekstraktion og oprensning af biomolekyler kaldet vanilliner. Det fungerer som en stabilisator for de klorerede opløsningsmidler og finder anvendelse i produktionen af DNA-oligonukleotider.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Acetonitrile |
| Smeltepunkt | °C to 48 to°C to 45°C |
| Navn note | Meets ACS spectrophotometric requirements. Filtered through 0.2μfilters |
| Farve | Farveløs |
| Udseende | Colorless liquid |
| Tæthed | 0.786 |
| Mængde | 4 x 1 L |
| Flammepunkt | 5°C (41°F) |
| Lugt | Pungent |
| Fysisk form | Væske |
| Vis mere |