Få mere at vide
Acetonitrile, ReagentPlus™, 99%, Honeywell™
Artikelnummer. 15621000 Shop alle Honeywell Research Chemicals produkter
Mængde:
1 L
2.5 L
4 L
Emballage:
Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
4 L
Artikelnummer. 15621000
Brand: Honeywell Research Chemicals 1100861L
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Reagent Grade, 99%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 75-05-8
Molekylær formel C2H3N
Molekylvægt (g/mol) 41.053
MDL nummer MFCD00001878
InChI nøgle WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitrile, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn
PubChem CID 6342
ChEBI CHEBI:38472
IUPAC navn acetonitrile
SMIL CC#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acetonitrile
Smeltepunkt -46°C
Farve Colorless
Tæthed 0.786g/mL at 25°C
Kogepunkt 82°C
Mængde 1 L
Eksplosionsgrænse 0.16
Flammepunkt 2°C (35.6°F)
Tændingspunkt 973°F
Emballage Glass Bottle
Fysisk form Liquid
Brydningsindeks n20/D 1.344(lit.)
Lineær formel CH3CN
Damptryk 72.8mmHg (20°C)
FN nummer UN1648
Beilstein 741857
Opløselighedsinformation Soluble in organic solvents, Soluble in water
Formel vægt 41.05g/mol
Procent renhed 99%
Grad ReagentPlus