Få mere at vide
Acetonitril, puris. pa, ACS-reagens, Reag. Ph. Eur.,≥ 99,5 % (GC), Honeywell Riedel-de Haën™
Artikelnummer. 15673870
Skift visning
Mængde:
4 x 2.5 L
6 x 1 L
155 kg
Emballage:
Glasflaske
Metal tromme
Pakningsstørrelse:
155kg
Pakke med 4
Pakke med 6
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15673870 155 kg Metal tromme 155kg
15623880 6 x 1 L Glasflaske Pakke med 6
15613880 4 x 2.5 L Glasflaske Pakke med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15673870 Leverandør Honeywell-Riedel-de Haen Leverandørnr. 33019155KG
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Puriss. pa, ACS-reagens, Reag. Ph. Eur.,≥ 99,5 % (GC)
ACS GENERELT BRUG OPLØSNINGSMIDLER
  • prisbillig løsning til applikationer såsom præparativ skala HPLC, rengøring og organisk syntese
  • velegnet til mindre krævende applikationer såsom rutinemæssig isokratisk HPLC
  • variationer og mindske problemer, der kan spores til opløsningsmiddelforurening
  • alle opløsningsmidler er testet for at opfylde ACS generelle brugsspecifikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 75-05-8
Molekylær formel C2H3N
Molekylvægt (g/mol) 41.053
MDL nummer MFCD00001878
InChI nøgle WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitrile, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn
PubChem CID 6342
ChEBI CHEBI:38472
IUPAC navn acetonitril
SMIL CC#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acetonitrile
Smeltepunkt -48°C
Navn note Reag. Ph. Eur.
Surhed Free acid (as CH3COOH): ≤0.001%
Alkalinitet Free alkali (as NH3): ≤0.001%
Tæthed 0.786g/mL at 25°C
Mængde 155 kg
Eksplosionsgrænse 0.16
Flammepunkt 2°C (35.6°F)
Tændingspunkt 973°F
Emballage Metal tromme
Brydningsindeks n20/D 1.3435 to 1.3445
Lineær formel CH3CN
Damptryk 72.8mmHg (20°C)
FN nummer UN1648
Beilstein 741857
Kogepunkt 82°C
Formel vægt 41.05g/mol
Procent renhed ≥99.5% (GC)
Grad ACS/puriss. pa