Få mere at vide
Acetonitril, Optima™ LC/MS klasse, Fisher Chemical™
Artikelnummer. p-3112098 Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
500 mL
1 L
2.5 L
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
500ml
Artikelnummer. 10055454
Brand: Fisher Chemical A955500
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Acetonitril,> -99,9%, C2H3N, CAS-nummer-75-05-8, methylcyanid, cyanomethan, acetonitril, ethylnitril, ethannitril, cyanure de methyl, methancarbonitril, methylkyanid, methan, cyano, MeCN
Acetonitril,> -99,9%, C2H3N, CAS-nummer-75-05-8, methan, cyano, ethylnitril, methancarbonitril, methylkyanid, mecn, acetonitril, methylcyanid, ethannitril, methylcyanur, cyanomethan
  • Ideel mobil fase til LC/MS og UHPLC-UV applikationer i farmaceutiske, bioteknologiske, kliniske, miljømæssige og fødevaresikkerhedsindustrier.
  • Ny gradientelueringstest med Photodiode Array Detector-skærme for UV-absorberende forurenende stoffer ved hver bølgelængde i området 200 til 400 nm for at give jævne basislinjer og reducere interferenser.
  • Evalueret for 17 metalurenheder ved ppb-koncentrationer for at minimere dannelsen af metaladdukter under analyse og forenkle spektral fortolkning.
  • 0,1 mikron filtrering minimerer generende partikler, der kan forstyrre LC/MS- og UHPLC-systemets ydeevne
  • Giver en ideel løsning til fremstilling af renere, partikelfri mobilfaseblandinger. Positiv modus ionisering (som propazin) og negativ modus ionisering (som mecoprop) med ESI og Single Quadrupole MS detekterer organiske kontaminanter ved henholdsvis maks. 50ppb og max. 300ppb
    • Glasflasker har fluorerede foring
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 75-05-8
Molekylvægt (g/mol) 41.053
MDL nummer 1878
InChI nøgle WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitrile, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn
PubChem CID 6342
ChEBI CHEBI:38472
IUPAC navn acetonitril
SMIL CC#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acetonitrile
Smeltepunkt -46°C
Absorbans ≤1.00 AU at 190nm, ≤0.15 AU at 195nm, ≤0.05 AU at 200nm, ≤0.04 AU at 205nm, ≤0.03 AU at 210nm, ≤0.025 AU at 215nm, ≤0.015 AU at 220nm, ≤0.015 AU at 225nm, ≤0.01 AU at 230nm, ≤0.005 AU at 254nm, ≤0.005 AU at 280nm
Farve Farveløs
Oplysninger om nedbrydning >500°C
Tæthed 0.781g/cm³
Kogepunkt 81°C
Mængde 500 mL
Identifikation Pass Test
Emballage Glasflaske med fluorineret foring
Fysisk form Væske
Renhedsgrad noter Formulated for UHPLC-UV
Analyseprocentområde Assay: 99.9% min by GC
Rester efter fordampning ≤0.8ppm
Assay Procent Noter GC
Molekylær formel C2H3N
Titrerbar syre ≤0.008meq/g
Lineær formel CH3CN
Titrerbar base ≤0.0006meq/g
Damptryk 97mbar at 20°C
FN nummer 1648
Viskositet 0.36cp at 20°C
Vand ≤0.01%
Merck Index 15, 69
Formel vægt 41.05
Procent renhed ≥99.9%
Grad OPTIMA™ LC-MS
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acetonitrile
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.