Få mere at vide
Acetonitril, lavt vand, BAKER BIO-ANALYZED , J.T. Baker™
Artikelnummer. 15528504 Shop alle J.T.Baker produkter
Mængde:
4 L
Emballage:
Glas
Pakningsstørrelse:
4 L
Artikelnummer. 15528504
Brand: JT Baker 901803
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Omhyggeligt kontrollerede lave vandstande og uovertruffen parti-til-lot-konsistens giver bedre synteseudbytte og koblingseffektivitet.
BAGER BIO-ANALYZED produkter er en gruppe af højrente opløsningsmidler og reagenser, der er specielt renset og omhyggeligt testet for at sikre egnethed og pålidelighed i nukleinsyre- eller peptidsyntese.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acetonitrile
Smeltepunkt -46°C
Absorbans Max. 0.05 at 200nm, Max. 0.01 at 220nm, Max. 0.010 at 254-400nm
CAS 75-05-8
Farve Farveløs
Udseende Passes test
Tæthed 0.7822g/cm3 at 20°C
Kogepunkt 81°C
Mængde 4 L
Eksplosionsgrænse 4.4 - 16 Vol %
Flammepunkt 5°C
Tændingspunkt 525°C
Lugt Aromatic
Emballage Glas
Fysisk form Væske
Renhedsgrad noter For laboratory, research or manufacturing use
Rester efter fordampning Max. 1.0 ppm
Assay Procent Noter Ved GC, korrigeret for vand
Molekylær formel C2H3N
Titrerbar syre Max. 0.8μeq/g
Lineær formel CH3CN
Titrerbar base Max. 0.6μeq/g
Viskositet 0.39 mPas at 20°C
Vand Max. 10 ppm
Synonym methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitrile, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn
Opløselighedsinformation Fully miscible in water
InChI nøgle WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC#N
IUPAC navn acetonitril
Molekylvægt (g/mol) 41.053
PubChem CID 6342
ChEBI CHEBI:38472
Formel vægt 41.05g/mol
Procent renhed Min. 99.8%
Grad BAGER BIO-ANALYZED
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.