Få mere at vide
Acetonitril, LC-MS Ultra CHROMASOLV™, Solstice
Artikelnummer. 15601400
Skift visning
Mængde:
1 L
2 L
Pakningsstørrelse:
1 L
2 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15601400 1 L 1 L
15611400 2 L 2 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15601400 Leverandør Honeywell-Chromasolv Leverandørnr. 142611L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1935.00 DKK
    1803.58 DKK / 1 L
    Spare 131.42 DKK
    6% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CHROMASOLV™ LC-MS Ultra, testet for UHPLC-MS
  • For de mest krævende LC-MS- og UHPLC-applikationer
  • Testet for UHPLC-MS egnethed
  • Højeste opløsningsmiddelrenhed ved lave detektionsgrænser
  • Ekstremt lav MS-baseline-støj
  • Eksemplarisk lot-til-lot reproducerbarhed
  • Lave niveauer af sporstoffer
  • Pakket i klare borosilikatglasflasker
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 75-05-8
Molekylær formel C2H3N
Molekylvægt (g/mol) 41.05
MDL nummer MFCD00001878
InChI nøgle WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitrile, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn
PubChem CID 6342
ChEBI CHEBI:38472
IUPAC navn acetonitrile
SMIL CC#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acetonitrile
Tæthed 0,786 g/ml ved 25 °C
Mængde 1 L
Eksplosionsgrænse 0.16
Flammepunkt 2 °C (35,6 °F)
Tændingspunkt 973 °F
Lineær formel CH3CN
Damptryk 72,8 mmHg (20 °C)
FN nummer 1648
Beilstein 741857
Opløselighedsinformation Helt sugglet i vand
Formel vægt 41,05 g/mol
Grad LC-MS Ultra CHROMASOLV
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acetonitrile
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H302+H312+H332-Farlig ved indånding, hudkontakt eller indånding
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/sæbe.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.