Få mere at vide
Acetonitril, LC-MS kvalitet, 99,8 %
Opløsningsmiddel til LC-MS-analyse | CAS: 75-05-8 | C2H3N | 41,053 g/mol
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 047138.M6
Beskrivelse
Opløsningsmiddel til LC-MS-analyse Acetonitril bruges som en mobil fase i højtydende væskekromatografi og væskekromatografi kombineret med massespektrometri.