Få mere at vide
Acetonitril, LC-MS kvalitet, 99,8 %
Opløsningsmiddel til LC-MS-analyse | CAS: 75-05-8 | C2H3N | 41,053 g/mol
Brand:  Thermo Scientific Alfa Aesar 047138.K7
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 15402867
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter »
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
Opløsningsmiddel til LC-MS-analyse Acetonitril bruges som en mobil fase i højtydende væskekromatografi og væskekromatografi kombineret med massespektrometri.