Få mere at vide
Acetonitril, LC-MS, Scharlab
Mængde:
2.5 L
Pakningsstørrelse:
2.5 L
Beskrivelse
Mikrofiltreret gennem membraner med en porediameter μpå 0,22 m og ideel til væskekromatografi-massespektrometri.
- Synonymer: Methylcyanid, Cyanomethan
- Molekylformel: CH3CN
- Molmasse: 41,05 g/mol
- CAS: 75-05-8
- EIN ECS nr.: 200-835-2
- Dielektrisk konstant: 37,5 ved 20 °C
- Reducerende stoffer: Består testen
Tekniske data
Tekniske data
Smeltepunkt | -45.7°C |
Absorbans | Max background: 0.012AU at 210nm |
CAS | 75-05-8 |
Farve | Farveløs |
Surhed | 0.0002mEq/g max |
Tæthed | 0.786g/cm3 |
Kogepunkt | 81.6°C |
Mængde | 2.5 L |
Flammepunkt | 2°C |
Identifikation | Passes Test (IR spectrum) |
Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Acetonitrile, LC-MS
- Fare
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H302 + H312 + H332-Farlig ved indtagelse, hudkontakt eller indånding.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P405-Opbevares under lås.
- P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Acetonitril, LC-MS, Scharlab >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion