Få mere at vide
Acetonitrile, Hypergrade, For LC-MS LiChrosolv™, MilliporeSigma™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Acetonitrile |
| Smeltepunkt | -45.7°C |
| Surhed | ≤ 0.0001 meq/g |
| Alkalinitet | ≤ 0.0002 meq/g |
| Tæthed | 0.78 g/cm3 at 20 °C |
| Mængde | 2.5 L |
| Eksplosionsgrænse | 3 to 17% (V) |
| Flammepunkt | 2 °C |
| Tændingspunkt | 524 °C |
| Emballage | Glass Bottle |
| Vis mere |