Beskrivelse
Acetonitril, til HPLC-MS
Tekniske data
Tekniske data
| Emballage | Ravgul glasflaske |
| Damptryk | 97 mbar ved 20 °C |
| Viskositet | 0,36 cp ved 20 °C |
| Dampdensitet | 1.42 |
| Fysisk form | Væske |
| Farve | Farveløs |
| Smeltepunkt | -46 °C |
| Kogepunkt | 81 °C |
| Molekylvægt (g/mol) | 41.05 |
| Mængde | 2.5 L |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Acetonitrile
- Fare
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H332-Farlig ved indånding.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H312-Farlig ved hudkontakt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.