Få mere at vide
Acetonitril, til HPLC, Gradient Grade, Reagent European Pharmacopoeia, Honeywell Burdick & Jackson™
Artikelnummer. 16655883
Skift visning
Mængde:
2.5 L
200 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16655883 200 L
16645883 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16655883 Leverandør Honeywell Burdick & Jackson Leverandørnr. 65708200L
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 75-05-8
Molekylær formel C2H3N
Molekylvægt (g/mol) 41.05
InChI nøgle WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn acetonitril
SMIL CC#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acetonitrile
Smeltepunkt -46°C
Farve Farveløs
CAS Max % 1
Tæthed 0.7857 g/cm3 (20°C)
Mængde 200 L
Flammepunkt 6°C
Kogepunkt 82°C (1013 hPa)