Få mere at vide
Acetonitril, til HPLC, Gradient Grade, Reagent European Pharmacopoeia, Honeywell Burdick & Jackson™
Artikelnummer. 16645883
Mængde:
2.5 L
200 L
Artikelnummer. 16645883
Brand: Honeywell Burdick & Jackson 657082.5L
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Chemical Identifiers
CAS 75-05-8
Molekylær formel C2H3N
Molekylvægt (g/mol) 41.05
InChI nøgle WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Synonym ACN; Methyl cyanide
IUPAC navn acetonitril
SMIL CC#N
Specifications
Kemisk navn eller materiale Acetonitrile
Smeltepunkt -46°C
Farve Farveløs
CAS Max % 1
Tæthed 0.7857 g/cm3 (20°C)
Kogepunkt 82°C (1013 hPa)
Mængde 2.5 L
Flammepunkt 6°C
Lineær formel CH3CN
Beilstein 741857
Grad Langt UV/gradient
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Acetonitrile Gradient Grade HPLC, Reag. Ph. Eur.
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
Hazard Statement
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
Precautionary Statement
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P284-¢I tilfælde af utilstrækkelig ventilation!, anvend åndedrætsværn.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Indeholder: acetonitrile