missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Acetonitril, HPLC til gradientanalyse, opfylder analytiske specifikationer fra Ph.Eur, Fisher Chemical™

Artikelnummer. 11443343 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 L
2.5 L
Emballage:
Plastbelagt glasflaske
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
2.5 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11443343 2.5 L Plastbelagt glasflaske 2.5 L
10794741 1 L Ravfarvet glasflaske -
11483493 2.5 L Ravfarvet glasflaske 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11443343 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor A/0627/PB17X
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-11-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Request Bulk or Custom Format

missing translation for 'validMainframeMsg'

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

C2H3N, CAS-nummer-75-05-8, acetonitril, cyanomethan, cyanure de methyl, ethanenitril, ethylnitril, mecn, methancarbonitril, methan, cyano, methylcyanid, methylkyanid, 2,5L, 82°C Farveløs:38,4 grader 41,05 g/mol, WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N, acetonitril, -46 grader C, 1878, 41,053

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Smeltepunkt -46 °C
Farve Farveløs
Mængde 2.5 L
Emballage Plastbelagt glasflaske
Damptryk 97 mbar ved 20 °C
Viskositet 0,36 cp ved 20 °C
Kogepunkt 81 °C
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Acetonitrile
Palabra de advertencia
  • Fare
Clasificación
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
Consejos de prudencia
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.