Få mere at vide
Acetonitrile, HPLC for Electrochemical Detection, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 11423503 Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
Artikelnummer. 11423503
Brand: Fisher Chemical A/0635/PB15
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 75-05-8
Molekylær formel C2H3N
Molekylvægt (g/mol) 41.05
MDL nummer 1878
InChI nøgle WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn acetonitrile
SMIL CC#N
Tekniske data
Smeltepunkt -46°C
Farve Colorless
Kogepunkt 81°C
Mængde 1 L
Emballage Plastic-coated Glass Bottle
Fysisk form Liquid
Damptryk 97mbar at 20°C
Viskositet 0.36cp at 20°C
Formel vægt 41.05g/mol