Få mere at vide
Acetonitril, Honeywell Burdick & Jackson™
Beskrivelse
- Honeywell Burdick & Jackson™ (B &J) udviklede de første højrente opløsningsmidler for mere end 50 år siden
- Efterhånden som nye applikationer og teknikker dukker op, Burdick & Jackson fortsætter med at udvikle produkter, der opfylder de mest krævende krav til laboratorier og farmaceutisk produktion
- Vores emballageløsninger, der spænder fra laboratorieskala til produktion, giver vores kunder merværdi, øget effektivitet og øget sikkerhed.
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 75-05-8 |
| Mængde | 2.5 L |
| Flammepunkt | 6 °C |
| Emballage | Glasflaske |
| Fysisk form | Væske |
| PubChem CID | 6342 |
| ChEBI | CHEBI:38472 |
| Procent renhed | min. 99.9 % |
| Grad | Lavt vand |