Få mere at vide
Acetonitril, Honeywell
Artikelnummer. 15665900 Shop alle Honeywell Research Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
5 L
20 kg
25 L
150 kg
Pakningsstørrelse:
1 L
150kg
2.5 L
20kg
25 L
5 L
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15665900 2.5 L 2.5 L
15655900 1 L 1 L
15615910 5 L 5 L
15685900 25 L 25 L
15675900 20 kg 20kg
15645900 150 kg 150kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15665900 Leverandør Honeywell Research Chemicals Leverandørnr. 600042.5L
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 75-05-8
Molekylær formel C2H3N
Molekylvægt (g/mol) 41.053
MDL nummer MFCD00001878
InChI nøgle WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitrile, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn
PubChem CID 6342
ChEBI CHEBI:38472
IUPAC navn acetonitril
SMIL CC#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acetonitrile
Tæthed 0.786g/mL at 25°C
Mængde 2.5 L
Eksplosionsgrænse 0.16
Flammepunkt 2°C (35.6°F)
Tændingspunkt 973°F
Lineær formel CH3CN
Damptryk 72.8 mmHg (20°C)
FN nummer UN1648
Beilstein 741857
Formel vægt 41.05g/mol
Procent renhed ≥99.5% (GC)