Få mere at vide
Acetonitril, Gradient (240nm), HPLC-kvalitet, Scharlab
Artikelnummer. 11319803
Mængde:
2.5 L
Pakningsstørrelse:
2.5 L
Artikelnummer. 11319803
Brand: Scharlab AC03292500
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Anvendes primært til kromatografi, syntese af organiske produkter og i opløsningsmidler.
Mikrofiltreret gennem membraner med porediameter 0,22 μm og gradient, fjern-UV, HPLC-kvalitet.
  • Synonymer: Methylcyanid, Cyanomethan
  • Molekylformel: CH3CN
  • Molmasse: 41,05 g/mol
  • CAS: 75-05-8
  • EIN ECS nr.: 200-835-2
  • Dielektrisk konstant: 37,5 ved 20 °C
  • Reducerende stoffer: Består testen
Tekniske data
Smeltepunkt -45.7°C
Absorbans Max background: 0.01AU at 240nm
CAS 75-05-8
Farve Farveløs
Surhed 0.0002mEq/g max
Alkalinitet 0.0001mEq/g max
Tæthed 0.786g/cm3
Kogepunkt 81.6°C
Mængde 2.5 L
Flammepunkt 2°C
Identifikation Passes Test (IR spectrum)
Tændingspunkt 524°C
Fysisk form Væske
Brydningsindeks 1.3442 (n 20°C/D)
Rester efter fordampning 0.0002% max
Molekylær formel C2H3N
Damptryk 97hPa at 20°C
Vand 0.02% max
Synonym methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitrile, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn
Opløselighedsinformation Miscible in water (20°C)
InChI nøgle WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC#N
IUPAC navn acetonitril
Molekylvægt (g/mol) 41.053
PubChem CID 6342
ChEBI CHEBI:38472
Formel vægt 41.05g/mol
Procent renhed 99.9% min
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acetonitrile, gradient 240nm/ far UV HPCL grade
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H302 + H312 + H332-Farlig ved indtagelse, hudkontakt eller indånding.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i