Få mere at vide
Acetonitril, Far UV Gradient Grade, BAKER ANALYZED HPLC, J.T. Baker™
Artikelnummer. 13265493 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
Mængde:
2.5 L
Emballage:
Glas
Pakningsstørrelse:
2.5 L
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
13265493 2.5 L Glas 2.5 L
1 options
Artikelnummer. 13265493 Leverandør JT Baker Leverandørnr. 9012.2500GL
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Få hurtig, reproducerbar ydeevne og adskillelsesresultater. Acetonitril, Far UV Gradient Grade, BAKER ANALYZED HPLC, J.T. Baker™ er et applikationsoptimeret, funktionstestet HPLC-reagens/opløsningsmiddel, der maksimerer gennemløb og brugervenlighed uden at ofre effektivitet eller reproducerbarhed.
BAGER ANALYZED HPLC-reagenser er opløsningsmidler med høj renhed, buffersalte og mobilfasemodifikatorer til brug i analytiske og præparative separationer. De er optimeret til forsknings- og kvalitetskontrolapplikationer, herunder højtydende væskekromatografi, gelpermeationskromatografi og UV-spektrofotometrisk analyse.
  • Genkalibrering eller justeringer på grund af lotændringer minimeres for optimal ydeevne fra følsom instrumentering
  • Lave baggrunde fri for uvedkommende toppe
  • Lav UV-absorbans i kritiske områder - sikret gennem UV-absorbanstest på en række forskellige punkter og gennem gradientelueringstest
  • Fluorescenstestning for spor urenheder, som ville forårsage interferens
  • Funktionstestet til: assay, vand, minimal rest efter fordampning og UV-absorbans og fluorescens i kritiske områder
  • Parti til parti konsistens, med en faktisk partianalyse på etiketten
  • Innovative emballagemuligheder for at sikre opløsningsmiddelkvalitet til brugsstedet
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acetonitrile
Smeltepunkt -46°C
Absorbans Max. 0.10 at 200nm, Max. 0.05 at 210nm, Max. 0.03 at 220nm, Max. 0.01 at 254/280nm, Max. 0.01 at 350/400nm
Farve Farveløs
CAS 75-05-8
Tæthed 0.7822g/cm3 at 20°C
Mængde 2.5 L
Eksplosionsgrænse 4.4 - 16 Vol %
Flammepunkt 5°C
Tændingspunkt 525°C
Lugt Aromatic
Emballage Glas
Fysisk form Væske
Brydningsindeks 1.344 n20/d
Renhedsgrad noter HPLC Far UV / Gradient Grade
Rester efter fordampning Max. 3 ppm
Titrerbar syre Max. 0.0008meq/g
Molekylær formel C2H3N
Titrerbar base Max. 0.0006meq/g
Lineær formel CH3CN
Viskositet 0.39 mPas at 20°C
Vand Max. 0.02%
Synonym Ethanenitrile, Cyanomethane, Methyl cyanide
Kogepunkt 81°C
Opløselighedsinformation Fully miscible (in water)
Formel vægt 41.05g/mol
Procent renhed ≥99.9%
Grad BAGER ANALYZED™ HPLC
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acetonitril
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.