Få mere at vide
Acetonitrile, far UV/gradient grade, 99.9+%
Artikelnummer. 15416207
Skift visning
Mængde:
1000 mL
2500 mL
Pakningsstørrelse:
1000 L
2500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15416207 1000 mL 1000 L
15406207 2500 mL 2500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15416207 Leverandør GC Internal (Alfa Aesar) Leverandørnr. H33387.AU
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 75-05-8 | C{2}H{3}N
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 75-05-8
Molekylær formel C{2}H{3}N
Synonym Methyl cyanide, Cyanomethane
Tekniske data
Smeltepunkt −48°C to −45°C
Mængde 1000 mL
Kogepunkt 80°C to 82°C
Procent renhed 99.9+%